Learn More
USP37 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | USP37 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898484
|
Proteintech
18465-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888484
|
Proteintech
18465-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The ubiquitin (Ub) pathway involves three sequential enzymatic steps that facilitate the conjugation of Ub and Ub-like molecules to specific protein substrates. Through the use of a wide range of enzymes that can add or remove ubiquitin, the Ub pathway controls many intracellular processes such as signal transduction, transcriptional activation and cell cycle progression. USP37 (ubiquitin specific peptidase 37) is a 979 amino acid protein that contains three UIM (ubiquitin-interacting motif) repeats and belongs to thepeptidase C19 family. Expressed in prostate and brain tissue, USP37 functions to catalyze the conversion of a ubiquitin C-terminal thioester to a free ubiquitin and a thiol. The gene encoding USP37 maps to human chromosome 2, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 8% of the human genome.Specifica
USP37 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q86T82, Q8C0R0 | |
100361658, 319651, 57695 | |
USP37 Fusion Protein Ag12513 | |
Primary | |
-20°C | |
USP37 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Deubiquitinating enzyme 37, KIAA1594, Ubiquitin thiolesterase 37, USP37 | |
Usp37 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |