missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
USP39 Monoclonal specifically detects USP39 in Human∣Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | USP39 |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | SR2104 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulazione | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias gene | CGI-21, HSPC332, Inactive ubiquitin-specific peptidase 39,65K, SAD1 homolog, SAD1MGC75069, small nuclear ribonucleoprotein 65kDa (U4/U6.U5), SnRNP assembly defective 1 homolog, SNRNP65, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated 65 kDa protein, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 2, ubiquitin specific peptidase 39, ubiquitin specific protease 39 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | A synthesized peptide derived from human USP39 (Uniprot #: Q53GS9) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?