missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USP4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 13444779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
13444779 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13444779 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA533108

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Gorilla, Orangutan, Elephant, Rabbit (95%); Gibbon, Marmoset, Dog, Bovine, Panda, Horse (89%); Monkey, Opossum (84%). For IHC(P), use heat induced antigen retrieval in pH 6.0 citrate buffer. After incubation with the primary antibody, slides were incubated with biotinylated secondary antibody, followed by alkaline phosphatase-streptavidin and chromogen.

The protein encoded by this gene is a protease that deubiquitinates target proteins such as ADORA2A and TRIM21. The encoded protein shuttles between the nucleus and cytoplasm and is involved in maintaining operational fidelity in the endoplasmic reticulum. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene USP4
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.7 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.1% sodium azide
Gene USP4
N. accesso geni Q13107
Alias gene Deubiquitinating enzyme 4; F730026I20Rik; mKIAA4155; ubiquitin carboxyl-terminal esterase 4; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 4; ubiquitin specific peptidase 4; ubiquitin specific peptidase 4 (proto-oncogene); ubiquitin specific protease 4 (proto-oncogene); ubiquitin thioesterase 4; ubiquitin thiolesterase 4; ubiquitin-specific processing protease 4; ubiquitin-specific-processing protease 4; Ubiquitous nuclear protein; ubiquitous nuclear protein homolog; Unp; Unph; USP4
Simboli geni USP4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic 19 amino acid peptide from Near the N-terminus of human USP4.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7375
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.