Learn More
R&D Systems™ Uterine Cervix Tissue Slides (Small Cell Carcinoma)- Paraffin
Codice prodotto. 18183503 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18183503 5 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18183503 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.44€
    256.20€ / pezzi 5
    Risparmia 51.24€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo Uterine Cervix Tissue Slides (Small Cell Carcinoma)
Quantità 5
Status giuridico This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Specie Human
Condizione del tessuto Small Cell Carcinoma
Linea di prodotti Novus