Learn More
Cole-Parmer™ Economical Utility Gauge
Codice prodotto. 11739829 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di pressione:
0 to 100 psi
0 to 15 psi
0 to 160 psi
0 to 30 psi
0 to 300 psi
0 to 60 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di pressione unitSize
11739829 0 to 15 psi Pezzo
11759829 0 to 60 psi Pezzo
11749829 0 to 30 psi Pezzo
11769829 0 to 100 psi Pezzo
11779829 0 to 160 psi Pezzo
11799829 0 to 300 psi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11739829 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 6835518
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Economical Utility Gauge is a high-quality, low cost gauge designed for industrial processes.
  • Utility gauges are designed to replace more expensive digital or commercial gauges
Specifica
Certificazione/Conformità CE Compliance
Da utilizzare con (applicazione) High-quality, low cost gauges designed for industrial processes
Dimensioni raccordo (sistema imperiale) 0.1 in. NPT(M), Lower
Dimensioni sistema di montaggio (sistema metrico) 3.17 mm NPT(M), Lower
Accuracy 3-2-3% Full-scale
Tipo di display Analog
Gamma di pressione 0 to 15 psi
Product Type Utility Pressure Gauge