Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Filter Sterile Low Retention Universal Pipette Tips, Standard
Codice prodotto. 30216537
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
1250 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 960
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30216537 200 μL pezzi 960
30216541 10 μL pezzi 960
30216549 20 μL pezzi 960
30216530 100 μL pezzi 960
30216546 300 μL pezzi 960
30216533 1250 μL pezzi 960
30216567 1000 μL pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 30216537 Fornitore BIOTIX™ N. del fornitore 63300044
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Experience a better universal tip. Biotix™ uTIP™ Filter Sterile Pipette Tips made with Flexfit™ creates a secure seal on various pipettes with less insertion and ejection force.
Experience a better universal tip with Biotix™ uTIP™
  • Biotix filter sterile tips offers aerosol protection to prevent cross contamination
  • Fits all standard universal shaft single channel, multichannel and electronic pipettes
  • FlexFit technology features flexible proximal end to ensure secure seal with 66 to 80% less insertion force than competitor tips
  • X-Resin drastically reduces sample retention resulting in tighter CV values
  • Blade technology lowers chance of hanging droplet formation by optimizing surface area at distal end of tip
  • Each lot of Biotix tips are tested and certified free of RNase, DNase, Endotoxins/Pyrogens, PCR Inhibitors, trace metals, and human DNA
Certifications
ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 200 μL, Racked, filtered
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Colore rack Green
Autoclavabile Not Autoclavable
Modello Universal
Lunghezza (sistema metrico) 59.54 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001
Dichiarazioni di pulizia Reusable as a 96 well reservoir
Da utilizzare con (applicazione) Low binding for Protein, DNA, and nanoparticles
Metodo di sterilizzazione e-beam
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Ergonomic
Imballaggio Racked
Quantità 10 racks/pk
Product Type Pipette Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line Biotix uTip
Materiale Polipropilene
Forma Conical
Graduazioni 10 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL