Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Non-Sterile Low Retention Universal Pipette Tips, Standard
Description
Certifications
ISO 9001
Specifications
Specifications
| Descrizione | 250 μL, Racked |
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Colore rack | Green |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | Universal |
| Lunghezza (sistema metrico) | 59.54 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Show More |