missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UTP14A Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30559514 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30559514 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30559514 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP345613

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

UTP14A Polyclonal antibody specifically detects UTP14A in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene UTP14A
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 - 1:100
Formulazione PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias gene Antigen NY-CO-16, dJ537K23.3, FLJ37089, NYCO16, NY-CO-16, SDCCAG16, Serologically defined colon cancer antigen 16KIAA0266, U3 small nucleolar RNA-associated protein 14 homolog A, UTP14, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog A (yeast)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno UTP14, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog A (yeast). (Uniprot# Q9BVJ6)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10813
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.