Learn More
Novus Biologicals™ UTP18 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18344079 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18344079 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18344079 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00051096T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Bersaglio UTP18
Sinonimo CGI-48, U3 small nucleolar RNA-associated protein 18 homolog, UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast), WD repeat domain 50, WD repeat-containing protein 50, WDR50
Simbolo del gene UTP18