missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UV-320, TRC

Codice prodotto. 30452508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30452508 25 g 25g
30456157 50 g 50g
30454269 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30452508 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU85021025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 3846-71-7
Formula molecolare C20 H25 N3 O
Molecular Weight (g/mol) 323.43
Sinonimo Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-(2-Benzotriazolyl)-4,6-di-tert-butylphenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-t-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3'5-di-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, Eversorb 77, Kemisorb 75, Seesorb 705, Sumisorb 320, Tinuvin 320, UV 320, Viosorb 582
IUPAC Name 2-(benzotriazol-2-yl)-4,6-ditert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccccc3n2

Specifica

Materiale o nome chimico 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-11-14(20(4,5)6)18(24)17(12-13)23-21-15-9-7-8-10-16(15)22-23/h7-12,24H,1-6H3
Peso formulazione 323.1998
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.