Learn More
Cytiva UV Cell
Codice prodotto. 15289784 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
U9-L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15289784 U9-L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15289784 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29011325
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For UV-LED monitor U9-L
A 2mm flow cell for UV-LED monitor U9-L. Included with ÅKTA pure equipped with U9-L. Can be used as second UV monitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) U9-L
Include ÄKTA pure equipped with U9-L. Can be used as second UV monitor
Quantità 1 Each