Learn More
Benchmark Scientific™ UV-Clave Ultraviolet Chamber For Research Use Only
Codice prodotto. 17974432
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1758 cu. cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17974432 1758 cu. cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17974432 Fornitore Benchmark Scientific™ N. del fornitore B1450E
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Short-wave UV light is an effective method for the disinfection of surface DNA, RNA and microorganisms. With the UV-Clave chamber, highly focused UV irradiation is used to disinfect tools, vessels and other research items, eliminating up to 99% of surface contamination.
  • Improves quality of PCR research by reducing potential contaminants
  • Multiple lamps and reflective chamber walls provide true 360° irradiation
  • Proprietary UVC transparent shelf, eliminates potential for missed coverage (blind spots)
  • Inactivates DNA, RNA, viruses and bacteria on PCR vessels
  • Adjustable cycle
  • Lights turn off then the door is opened to protect users
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 1047 cu. in.
Capacità (sistema metrico) 1758 cu. cm
Profondità (sistema metrico) camera 25.6 cm
Diametro (sistema imperiale) camera 8.5 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 10.1 in.
Diametro (sistema metrico) camera 21.6 cm
Da utilizzare con (applicazione) Sterilization of PCR Tools
Lunghezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 29.2 cm
Product Type UV Sanitizer Cabinet
Peso (sistema imperiale) 11 lb.
Display Digital
Peso (sistema metrico) 5 kg
Altezza (sistema metrico) camera 31.8 cm
Altezza (sistema imperiale) camera 12.2 in
Include 2 Stainless Steel Wire Shelves, 1 UV-C Transparent Shelf
Tensione 230 V
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 21.6 x 25.6 x 31.8 cm