Learn More
Cytiva UV Flow Cell
Codice prodotto. 11350232 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
2 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
11350232 10 mm Pezzo
11340232 2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11350232 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18111111
In stock
Flow cell design with fiber optics ensures high signal-to-noise ratio with minimal drift and refractive index effects.
  • Monitor used as standalone detector or as part of AKTAdesign system
  • UNF 10-32 fingertight connectors for capillary tubing with 0.062 in. outer dia.
  • Made from PEEK, PTFE, Ti alloy and glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo UV Flow Cell
Descrizione Flow cell design with fiber optics ensures high signal-to-noise ratio with minimal drift and refractive index effects
Materiale PEEK, PTFE, Titanium Alloy, Glass
Lunghezza del percorso 10 mm