Learn More
Vilber Lourmat™ Lampada UV
Codice prodotto. 11746668
Cambia vista
Click to view available options
Intensità dell'illuminazione:
1350/1100 mW/cm2
1780 mW/cm2
2300 mW/cm2
700 mW/cm2
710 mW/cm2
Wattage:
6 W
30 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intensità dell'illuminazione Wattage unitSize
11746668 2300 mW/cm2 30 W Pezzo
11870380 700 mW/cm2 6 W Pezzo
11830430 710 mW/cm2 6 W Pezzo
11796658 1350/1100 mW/cm2 30 W Pezzo
11766668 1780 mW/cm2 30 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11746668 Fornitore Vilber Lourmat™ N. del fornitore 311121531
Single wavelength UV lamp with filter that is an ideal solution for research and enumeration of E. coli.
  • Single wavelength UV lamp with filter
  • 6 W UV lamp
  • Rapid visualization of CCM plates requiring UV revelation
  • Complete with UV tube and filter
  • Research and enumeration of E. coli
  • UV lamp 254nm
Specifica
Wattage 30 W
Wavelength 365 nm
Profondità (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 117 mm
Lunghezza (sistema metrico) 505 mm
Intensità dell'illuminazione 2300 mW/cm2
Quantità confezione 1 Ea.
Product Type UV Lamp