Learn More
Vilber Lourmat™ Lampada UV
Codice prodotto. 11870380
Cambia vista
Click to view available options
Intensità dell'illuminazione:
1350/1100 mW/cm2
1780 mW/cm2
2300 mW/cm2
700 mW/cm2
710 mW/cm2
Wattage:
6 W
30 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intensità dell'illuminazione Wattage Dimensione della confezione
11870380 700 mW/cm2 6 W Pezzo
11830430 710 mW/cm2 6 W Pezzo
11796658 1350/1100 mW/cm2 30 W Pezzo
11766668 1780 mW/cm2 30 W Pezzo
11746668 2300 mW/cm2 30 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11870380 Fornitore Vilber Lourmat™ N. del fornitore 311100631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00€
    457.55€ / pezzi 1
    Risparmia 134.45€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Single wavelength UV lamp with filter that is an ideal solution for research and enumeration of E. coli.
  • UV lamp 6 W
  • Rapid visualization of CCM plates requiring UV revelation
  • 3 fixed positions 25, 30 and 37 ° C
  • Adjustable up to 60 ° C
  • With tank and rack
  • Adjustment by potentiometer or selector
  • Fine adjustment ± 1 ° C
  • Equipped with a plexiglass tank and
Combined rack for:
  • 30 hemolysis tubes 13mm and 24 test tubes 18mm2 independent safety devices cutting off the supply of the Polystat:
  • float against dry running
  • Overheating safety by adjustable mechanical thermostat
  • For non-flammable liquids and / or unattended 24/7 operation
  • Observation
  • Wood Lamp
  • Complete with tank, tube holder (max. 65 ° C)
  • Research and enumeration of E. coli
  • Investigating and counting enterococci
Specifica
Tensione 230 V
Wattage 6 W
Wavelength 365 nm
Profondità (sistema metrico) 85 mm
Requisiti elettrici 6 W, 230 V, 50 Hz
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 276 mm
Intensità dell'illuminazione 700 mW/cm2
Quantità confezione 1 ciascuno
Product Type Lampada UV
Frequenza 50 Hz