Learn More
UVP Piastre di conversione raggi UV
Descrizione
- Le piastre per luce bianca convertono la luce UV in luce bianca per l'osservazione di gel per proteine, terreni colorati con colorante blu Coomassie o argento
- Esclusivo gruppo in vetro fosfato (brevetto in corso di registrazione) che converte la radiazione UV tramite un diffusore bianco
- Conversione della luce UV in lunghezze d'onda di 460-470nm con la piastra Visi-Blue™ per l'osservazione di coloranti GFP
- Il vetro antigraffio è montato in un alloggiamento in metallo, per una lunga durata
- La tenuta in gomma impedisce alla piastra di scivolare
- Le maniglie sono situate su entrambi i lati della piastra per una manipolazione semplice
- Sono disponibili diversi formati di piastre standard o personalizzati
- Numerose lunghezze d'onda per la documentazione, l'eccitazione e l'imaging del gel
Specifica
Specifica
| Product Type | Piastra di conversione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conversione della luce blu da 302 nm a 480 nm |
| Area di filtraggio (sistema imperiale) | 9.8 x 10.2 in. |
| Area di filtraggio (sistema metrico) | 25 x 26 cm |
| Modello | Visi-Blue Converter Plates |