Descrizione
- The wearing of safety equipment according to laboratory regulations is recommended
- Large Shield Dimensions: 14 W x 24 in. H
Specifica
Specifica
| Linea di prodotti | Syngene |
| Da utilizzare con (applicazione) | UV Protection |
| Product Type | Safety Shield |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GBox Chemi XX6 and XX9 |
| Include | UV Safety Shield, 24 in. high |
| Size | Large |
| Tensione | 110/230 V |