Learn More
Greiner Bio-One UV-Star™ 96-well UV Spectroscopy Microplate
Codice prodotto. 10600942
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Cycloolefin Copolymer
Polystyrene
Design pozzetto:
Chimney
Half area
Dimensione della confezione:
pezzi 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Design pozzetto Dimensione della confezione
10600942 Cycloolefin Copolymer Chimney pezzi 40
10781244 Polystyrene Half area pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10600942 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00€
    439.61€ / pezzi 40
    Risparmia 585.39€
    57% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use in UV Spectroscopy. Greiner Bio-One UV-Star™ 96-Well UV Spectroscopy Microplate is used for measurements of protein concentration at 280nm.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Can be traced back to production through defined LOT number system
  • Optical window down to 230nm ideal for nucleic acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Rottura No
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio Inner bags of 10
Binding Type Non Binding
Colore Clear
Product Type UV Microplate
Materiale Cycloolefin Copolymer
Volume (sistema metrico) pozzetto 25 to 340 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Untreated
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) UV Spectroscopy
Quantità 40/Cs.
Design pozzetto Chimney
Dimensioni (L x P x A) 127.8 x 85.5 x 11.5 mm