Learn More
Fisherbrand™ Armadio sterilizzatore UV con timer
Codice prodotto. 15562496 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Nessun vassoio
Vassoio
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
15562496 Nessun vassoio Pezzo
15592496 Vassoio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15562496 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore FUVCAB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Limita la contaminazione della reazione PCR. Lo sterilizzatore UV Fisherbrand™ con timer offre una comoda area per l'impostazione delle reazioni PCR in un ambiente privo di acidi nucleici.
  • Le luci UV sugli armadietti denaturano gli acidi nucleici in 5-30 minuti rendendoli non idonei per l'amplificazione.
  • Include funzioni di sicurezza per evitare l'esposizione dell'utente alla luce UV.
  • Le luci UV sono controllate da un timer
  • Gli interruttori di sicurezza sugli sportelli degli armadietti spengono le luci UV quando aperti.
  • Schermatura delle emissioni radioattive beta
  • Specifica
    Tipo di illuminazione 4 luci UV, 1 bianca
    Profondità (sistema metrico) 420 mm
    Altezza (sistema metrico) 770 mm
    Include Nessun vassoio
    Wattage 5 x 15 W
    Peso (sistema metrico) 19 kg
    Larghezza (sistema metrico) 560 mm