Descrizione
2020L 230V 50Hz 230W 241mm x 315mm x 80mm 364nm wavelength 200mm x 200mm filter area for use with IG3 and UG3 systems Syngene
Specifica
Specifica
| Product Type | UV Transilluminator |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IG3 and UG3 systems |
| Wattage | 230 w |
| Area di filtraggio (sistema metrico) | 200 x 200 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 241 x 315 x 80 mm |
| Requisiti elettrici | 230 V 50 Hz 230 w |
| Dimensioni filtro (sistema metrico) | 200 x 200 mm |
| Modello | Syngene 2020L |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Vedi altri risultati |