Learn More
Syngene™ UV Transilluminator 2020L
Codice prodotto. 12874018 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
G:Box systems
IG3 and UG3 systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12874018 G:Box systems Pezzo
12844008 IG3 and UG3 systems Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12874018 Fornitore Syngene™ N. del fornitore GX2020LE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Syngene™ UV Transilluminator 2020L is for illumination of any sample excited by UV light.
2020L 230V 50Hz 230W 335mm x 310mm x 100mm 364nm wavelength 200mm x 200mm filter area for use with G:BOX systems Syngene
Specifica
Product Type UV Transilluminator
Da utilizzare con (apparecchiatura) G:Box systems
Wattage 230 w
Area di filtraggio (sistema metrico) 200 x 200 mm
Dimensioni (L x P x A) 335 x 310 x 100 mm
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz 230 w
Dimensioni filtro (sistema metrico) 200 x 200 mm
Modello Syngene 2020L
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Intensity Fixed
Wavelength 364 nm