Learn More
Syngene™ UV Transilluminator 2020S
Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
G:Box Systems
IG3 and UG3 Systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sealed to allow wet gels on surface
- For use in Syngene Systems
- 254 nm wavelength
- 200 nm by 200 nm filter area for G:BOX systems
Specifica
Specifica
| Product Type | UV Transilluminator |
| Area di filtraggio (sistema imperiale) | 7.9 x 7.9 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | G:Box Systems |
| Wattage | 230 W |
| Area di filtraggio (sistema metrico) | 200 x 200 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 335 x 310 x 100 mm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50 Hz, 230 W |
| Modello | Syngene 2020S-E |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Vedi altri risultati |