Specifica
| Larghezza (sistema metrico) | 241 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 315 mm |
| Product Type | UV Transilluminator |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Benchtop use |
| Wattage | 230 w |
| Area di filtraggio (sistema metrico) | 200 x 200 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 315 x 241x 80mm |
| Requisiti elettrici | 230 V 60 Hz 230 w |
| Dimensioni filtro (sistema metrico) | 200 x 200 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?