Learn More
Syngene™ UV Transilluminator for Ingenius3 and Nugenius Systems
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15809942 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Dimensioni filtro (sistema metrico):
Viewing area: 20 x 20 cm
Viewing area: 20 x 24 cm
Frequenza:
50 Hz
60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensioni filtro (sistema metrico) Frequenza unitSize
15809942 254 nm Viewing area: 20 x 24 cm 60 Hz Pezzo
15829932 365 nm Viewing area: 20 x 20 cm 60 Hz Pezzo
15839932 302 nm Viewing area: 20 x 20 cm 60 Hz Pezzo
15849932 254 nm Viewing area: 20 x 20 cm 60 Hz Pezzo
15859932 365 nm Viewing area: 20 x 24 cm 50 Hz Pezzo
15869932 365 nm Viewing area: 20 x 24 cm 60 Hz Pezzo
15879932 302 nm Viewing area: 20 x 24 cm 50 Hz Pezzo
15889932 302 nm Viewing area: 20 x 24 cm 60 Hz Pezzo
15899932 254 nm Viewing area: 20 x 24 cm 50 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15809942 Fornitore Syngene™ N. del fornitore GE2024SE60
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Add to basket
Add to basket
UV Transilluminator for illumination of any sample excited by UV light. Sealed to allow wet gels on surface.
Available in voltages for 230 V (50 Hz), 230 V (60 Hz) (-E60), 115 V (60 Hz) (-A), 115 V (60 Hz) (-ACA) and 100 V (50/60 Hz) (-J). Available wavelengths are short wave (254 nm, 2020S), medium wave (302 nm, 2020M) and long wave (365 nm, 2020L).
Specifications
Product Type UV Transilluminator
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ingenius3 and Nugenius systems
Area di filtraggio (sistema metrico) 200 x 240 mm
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz 230 w
Dimensioni filtro (sistema metrico) Viewing area: 20 x 24 cm
Modello Syngene 2024S-E
Tensione 230 V
Frequenza 60 Hz
Intensity Fixed
Wavelength 254 nm
Tipo di illuminazione UV