Learn More
Fisherbrand™ Vassoio UV
Codice prodotto. 11803423 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 150 mm
100 x 70 mm
100mm x 100mm
200mm x 100mm
200mm x 200mm
200mm x 250mm
70mm x 100mm
70mm x 150mm
70mm x 70mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11803423 70mm x 150mm Pezzo
11883413 10 x 150 mm Pezzo
11813473 200mm x 100mm Pezzo
11833473 200mm x 250mm Pezzo
11823473 200mm x 200mm Pezzo
11863353 100mm x 100mm Pezzo
11837573 70mm x 100mm Pezzo
11847573 70mm x 70mm Pezzo
11873353 100 x 70 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11803423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.05€
    53.88€ / pezzi 1
    Risparmia 28.17€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessorio per sistemi per elettroforesi orizzontale su gel Fisherbrand.
  • Accessory for Fisherbrand Horizontal Gel Electrophoresis Systems
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sub-Gel Midi-Plus Horizontal Gel Electrophoresis System
Tipo UV Tray
Dimensioni (L x P) 70mm x 150mm