Learn More
Vilber Lourmat™ Provetta UV
Codice prodotto. 11716578
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
254 nm
312 nm
365 nm
Wattage:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Wattage Dimensione della confezione
11716578 254 nm 6 W Pezzo
11796678 254 nm 30 W Pezzo
11786688 254 nm 8 W Pezzo
11756778 254 nm 40 W Pezzo
11706688 365 nm 8 W Pezzo
11860250 312 nm 8 W Pezzo
11736588 365 nm 15 W Pezzo
15364932 312 nm 15 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11716578 Fornitore Vilber Lourmat™ N. del fornitore 907520611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.50€
    55.61€ / pezzi 1
    Risparmia 10.89€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Rich, robust UV (ultraviolet) tube that is ideal for use in many laboratory, research, scientific, and other environments
  • Standard diameter 16 mm
Specifica
Wattage 6 W
Wavelength 254 nm
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Lunghezza (sistema metrico) 212 mm
Product Type Provetta UV