Learn More
Cole-Parmer™ Tubi UV per apparecchiature a raggi ultravioletti
Codice prodotto. 11820390 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattage:
4 W
6 W
15 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Wattage Dimensione della confezione
11820390 254 nm 6 W Pezzo
11800390 254 nm 4 W Pezzo
11830390 365 nm 6 W Pezzo
11880380 254 nm 15 W Pezzo
11890380 312 nm 15 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11820390 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0981546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    119.75€ / pezzi 1
    Risparmia 4.25€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these replacement UV tubes with ultraviolet lamps.
  • Replacement Ultraviolet Tubes
  • Product may contain trace amounts of mercury
  • Use caution with breakage, cleanup, shipping and/or disposal
Specifica
Sorgente luminosa UV-C
Wattage 6 W
Wavelength 254 nm
Diametro (sistema metrico) 15.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per lampade da 6 watt, 254 nm
Lunghezza (sistema metrico) 210.5 mm
Product Type Tubo UV