Learn More
Jenway™ 72 Series UV/Visible Spectrophotometer
Codice prodotto. 15641227
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di rilevatore:
Photodiode Array
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di rilevatore Dimensione della confezione
15641227 Photodiode Array Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15641227 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 8305602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4065.00€
    3072.32€ / pezzi 1
    Risparmia 992.68€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The first scanning spectrophotometers in the Jenway range to leverage diode array technology to produce exceptionally fast results.
  • Scanning diode array technology
  • Color touchscreen navigation
  • Small footprint and lightweight
  • Fast scan speed
  • English, French and German language options
  • Multiple USB ports for data storage and printer connectivity
  • Extensive range of accessories available
  • 2 year warranty (including xenon lamp)
  • Ideal for a variety of applications in education and routine testing in clinical, veterinary, pharmaceutical and QC laboratories
Specifica
Precisione assorbanza ±0.01A at 1.0A and 546nm
Intervallo di assorbanza −0.300 to +2.500 A
Altezza del centro del fascio 15 mm
Concentrazione ±2500
Tipo di rilevatore Photodiode Array
Dimensioni (L x P x A) 212 x 422 x 120 mm
Larghezza di banda spettrale 5 nm
Tensione 100/240 V
Wavelength Range 198 to 800 nm
Interfaccia Color touch screen
Rumore ±0.002A at 0.1A and ±0.02A at 2.0A and 546nm
Design ottico Photodiode Array
Ripetibilità fotometrica ±2 nm
Stampante inclusa Optional
Luce dispersa At 340 nm: < 1%T according to ANSI/ASTM
Warranty 2 years including Xenon lamp
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Ripetibilità della lunghezza d'onda ±2 nm
Peso (sistema metrico) 2.8 kg
Frequenza 50/60 Hz