Specifica
| Colore | Gray, Pink |
| Materiale | Microvelour |
| Size | 43 |
| Materiale dello zoccolo | Composite |
| Larghezza (sistema metrico) | 11 cm |
| Sesso | Unisex |
| Ankle Style | Trainers |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S2 |
| Product Type | ESD Safety Shoe |