Specifica
| Certificazione/Conformità | ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC |
| Colore | Black, Gray |
| Progettazione | Loafer |
| Materiale | Microvelour |
| Size | 45 |
| Materiale dello zoccolo | Composite |
| Larghezza (sistema metrico) | 11 mm |
| Sesso | Unisex |
| Ankle Style | Trainers |
| Waterproof | No |
| Vedi altri risultati |