Learn More
uvex C500 Foam Cut Protection Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
Specifica
| Coating Material | HPE |
| Colore | Lime Green, Anthracite |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | HPPE, Polyamide |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | 7 |
| Temperature (Metric) Max | 100°C |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Vedi altri risultati |