Specifica
| Lens Coating | Anti-fog |
| Descrizione | Spare mouthgaurd for model 9301 |
| Lens Tint | Transparent |
| Product Type | Anti-fog Goggles |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All models 9301 |
| Materiale | Polycarbonate |
| Monouso | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Materiale del telaio | Plastic |
| UV Protection | UV400 |
| Vedi altri risultati |