Learn More
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificazione/Conformità | 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) |
| Area rivestita | Palm and fingertips |
| Coating Material | Polymer |
| Colore | Black |
| Finitura esterna | Smooth |
| Hand | Ambidestri |
| Materiale | Elastane |
| Product Type | Cold-resistant Gloves |
| Size | 9 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Work at low temperatures, refrigerated warehouses, and forklift truck driving |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?