Specifications
| Dimensioni (L x P) | 8 x 5 in. |
| Descrizione | Individually wrapped |
| Product Type | Lens Cleaning Towelette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Polycarbonate, plastic, and glass lenses |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning Safety Eyewear |
| Include | Dispenser box |
| N. per confezione | 100 |
| Monouso | Single-use |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |