Learn More
Uvinul A Plus-d4, TRC
Codice prodotto. 30457136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457136 10 mg 10mg
30454270 5 mg 5mg
30453214 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30457136 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU85030110MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate D4 (phenyl-2,3,4,5-D4)
Formula molecolare C24 D4 H27 N O4
Quantità 10 mg
Sinonimo Diethylaminohydroxybenzoyl Hexyl Benzoate D4 (phenyl 2,3,4,5-D4)
InChI Formula InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3/i9D,10D,12D,13D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC)c(C(=O)OCCCCCC)c1[2H]
IUPAC Name hexyl 2,3,4,5-tetradeuterio-6-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate
Molecular Weight (g/mol) 401.5319
Peso formulazione 401.2504