Learn More
UVP Battery 6V
Codice prodotto. 11805883
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UVP Lamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11805883 UVP Lamp Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11805883 Fornitore UVP N. del fornitore 45000501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
6V Battery for use in Portable UVP UV lamps
Specifica
Product Type Rechargeable Battery
Da utilizzare con (applicazione) Field use
Da utilizzare con (apparecchiatura) UVP Lamp
Include Mini built-in flashlight
Dimensioni (L x P x A) 9.5 x 2.8 x 9.4 in. (241 x 71 x 239 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 241 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 71 mm
Altezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Altezza (sistema metrico) 239 mm
Peso (sistema imperiale) 4 lb.
Peso (sistema metrico) 1.8 kg
Tensione 6 V