Learn More
UVP Blak-Ray™ B-100AP High-Intensity UV Inspection Lamps: Exposure Box
Codice prodotto. 12843019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione unitSize
12843019 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12843019 Fornitore UVP N. del fornitore 76005501
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Blak-Ray™ Model B-100AP/R lamp
  • Made of heat resistant plastic
  • Cool-Touch™ housing allows users to handle lamp head for a long time
  • Features 100 watt longwave (365nm) bulb and ballast base
  • At 18 in. (457mm), it produces highly intense center of UV irradiance approximately 5 in. (127mm) in diameter
  • Lamp head rotates 360° when attached to base
  • Grip handle fits into the transformer base for easy lamp storage and hands-free lamp operation
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescing small samples
Da utilizzare con (apparecchiatura) Blak-Ray™ Model B-100AP/R lamp
Quantità confezione 1 Ea.
Product Type Exposure Box