Learn More
UVP Tubi di ricambio per lampada UV compatta e portatile
Descrizione
- Per l'uso con lampade UV da 4 W e da 6 W
Specifica
Specifica
| Sorgente luminosa | UV-A |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.62 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 15.8 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lampada UV serie EL, lampada 3UV™, lampada UV compatta UVGL-25, UVL-21, UVL-23R, UVL-23RW e cabine di visualizzazione UV di medie dimensioni |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 134.8 mm |
| Quantità confezione | 1 ciascuno |
| Vedi altri risultati |