Learn More
UVP Tubi di ricambio per lampada UV compatta e portatile
Codice prodotto. 11902041
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Wattage:
4 W
6 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Wattage Dimensione della confezione
11902041 254 nm 6 W Pezzo
12812979 254 nm 4 W Pezzo
11786832 365 nm 4 W Pezzo
12862979 365 nm 6 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11902041 Fornitore UVP N. del fornitore 34001301
Spedizione stimata: 09-12-2026
Per l'uso con lampade UV da 4 W e da 6 W
  • For use with 4w and 6w UV lamps
Specifica
Sorgente luminosa UV-C
Tensione 115 V
Wattage 6 W
Wavelength 254 nm
Da utilizzare con (applicazione) Da utilizzare con la lampada UV compatta a 4 watt
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lampada UV compatta a 4 watt
Product Type Tubo per lampada UV