Learn More
UVP Tubi di ricambio per lampada UV compatta e portatile
Codice prodotto. 12812979
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Wattage:
4 W
6 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Wattage unitSize
12812979 254 nm 4 W Pezzo
11902041 254 nm 6 W Pezzo
11786832 365 nm 4 W Pezzo
12862979 365 nm 6 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12812979 Fornitore UVP N. del fornitore 34000301
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Per l'uso con lampade UV da 4 W e da 6 W
  • For use with 4w and 6w UV lamps
Specifica
Sorgente luminosa UV-C
Tensione 115 V
Wattage 4 W
Wavelength 254 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lampada UV serie EL, lampada 3UV™, minilampada UV UVG-4, lampada UV compatta UVG-11, UVGL-25, cancellatori di EPROM DE-1 e DE-4 Memorase™ e cabine di visualizzazione UV di medie dimensioni
Lunghezza (sistema imperiale) 5.31 in.
Lunghezza (sistema metrico) 134.8 mm
Quantità confezione 1 ciascuno
Product Type Tubo per lampada UV