Learn More
UVP High-Performance Mineralight™ Display Lamps: Replacement Tubes
UVP 25-watt tubes providing hours of UV illumination when used with High-Performance Mineralight Display Lamps.
Marca:  UVP 34-0073-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11847104
  • 55.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Due tubi UV da 25 watt per un'illuminazione intensa
  • Disponibile con UV di 254nm, 302nm o 365nm
  • Utilizzare le staffe fornite con la lampada per il montaggio al soffitto o ad altre strutture per un'illuminazione UV sopraelevata
  • Dimensioni: (L x P x A) 18.5 x 4.75 x 5 poll.
Fluorescenza, sterilizzazione, ispezione
Specifica
Specifica
Replacement Shortwave Tube
254 nm
Model UVLS-225D
434.84 mm
25 W
Fluorescence, sterilization, inspection
17.12 in.
1 Ea.