Learn More
UVP Supporti per lampada
Descrizione
Allows easy and comfortable hands free operation of UV lamps
- Alloggiamento: versioni con alloggiamento in metallo con rivestimento a polvere antigraffio o alloggiamento in plastica
- Per il funzionamento della lampada a mani libere
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema imperiale) | 4.8 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 124 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lampada UV serie EL |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.75 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 247 mm |
| Modello | J-124 |
| Quantità confezione | 1 ciascuno |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Product Type | Lamp Stand |