Learn More
UVP Supporti per lampada
Descrizione
Allows easy and comfortable hands free operation of UV lamps
- Alloggiamento: versioni con alloggiamento in metallo con rivestimento a polvere antigraffio o alloggiamento in plastica
- Per il funzionamento della lampada a mani libere
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 13 x 3 x 10.74 in. (330 x 76 x 273 mm) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | EL-series UV lamp |
| Altezza (sistema imperiale) | 10.74 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 273 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 330 mm |
| Modello | J-138 |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Vedi altri risultati |