Learn More
UVP Cabine di visualizzazione Mini Chromato-Vue™
Codice prodotto. 11778201
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cabina, mini
Portable Viewing Cabinet
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Lampade EL a quattro watt
Lampade compatte/portatili
Rechargeable Lamps
Modello:
C-10
C-10E4
C-10P
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Modello unitSize
11778201 Cabina, mini Lampade compatte/portatili C-10 Pezzo
12813838 Portable Viewing Cabinet Rechargeable Lamps C-10P Pezzo
12893828 Cabina, mini Lampade EL a quattro watt C-10E4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11778201 Fornitore UVP N. del fornitore 95007201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Offrono un ambiente da camera oscura compatto per visionare i materiali. I visori a cabina UVP™ Mini Chromato-Vue™ includono un filtro di controllo a contrasto che assorbe l'energia UV per proteggere gli occhi.
  • Each cabinet is designed to be used with specific UVP lamp models, which fit snugly on top of the cabinet
  • Mini viewing cabinets are constructed with a metal base and plastic top
  • The bottom panel of the cabinet is removable
  • A contrast control filter absorbs UV energy to protect the eyes
  • Soft rubber viewport provides a comfortable viewing area with adequate space for eyeglasses
  • Lightweight access curtain (Cat. No. UVP72-0001-01) blocks out external light from the cabinet interior
C-10P: Acommodates rechargeable lamps
C-10: To be used with compact and handheld UV lamps
C-10E4: Designed for use with the 4-watt EL Series lamps
C-10E6: Designed for use with the 6-watt EL Series lamps
C-15G: Combines the C-10 cabinet with the UVGL-58 multi-band shortwave/longwave handheld Lamp to provide a self-contained illumination system
Applications:
Mineralogy, Lab fluorescence, Sterilization, Field investigation
Specifica
Profondità (sistema metrico) 229mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lampade compatte/portatili
Altezza (sistema metrico) 305mm
Larghezza (sistema metrico) 267mm
Modello C-10
Da utilizzare con (applicazione) per la visualizzazione di materiali
Product Type Cabina, mini