Learn More
UVP Pen-Ray™ Field Pack
Description
- Lightweight (0.3 lb.) and small enough to fit in a pocket
- Can be carried by the belt clip attached to the power supply
- Lighted length: 1.75 in. (44.5mm)
- Total length: 4.25 in. (108mm)
- Quartz/handle diameter: 0.375 in. (9.5mm)
- Dimensions: 3.75L x 2.38W x 1 in. H (95.25 x 60.45 x 25.4mm)
Field use inspections, spectroscopy, fluorometry, wavelength calibration
Specifications
Specifications
| Wavelength | 365 nm |
| Dimensioni (L x P x A) | 3.75 x 2.38 x 1 in. (95.2 x 60.4 x 25.4 mm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Field use inspections, spectroscopy, fluorometry, wavelength calibration |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 95.2 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.38 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 60.4 mm |