Learn More
UVP Pen-Ray™ Field Pack
Codice prodotto. 12853828
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensione della confezione
12853828 254 nm Pezzo
12843828 365 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12853828 Fornitore UVP N. del fornitore 95025602
Spedizione stimata: 11-01-2027
Includes a Pen-Ray™ UV light source and a DC power supply (with 9V battery) in a compact, portable package
  • Lightweight (0.3 lb.) and small enough to fit in a pocket
  • Can be carried by the belt clip attached to the power supply
  • Lighted length: 1.75 in. (44.5mm)
  • Total length: 4.25 in. (108mm)
  • Quartz/handle diameter: 0.375 in. (9.5mm)
  • Dimensions: 3.75L x 2.38W x 1 in. H (95.25 x 60.45 x 25.4mm)
Field use inspections, spectroscopy, fluorometry, wavelength calibration
Specifica
Wavelength 254 nm
Dimensioni (L x P x A) 3.75 x 2.38 x 1 in. (95.2 x 60.4 x 25.4 mm)
Da utilizzare con (applicazione) Field use inspections, spectroscopy, fluorometry, wavelength calibration
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 95.2 mm
Quantità confezione 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 2.38 in.
Larghezza (sistema metrico) 60.4 mm