Learn More
UVP Replacement UV Light Tubes
Codice prodotto. 12842989
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Wattage:
6 W
15 W
20 W
40 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Wattage unitSize
12842989 302 nm 6 W Pezzo
12813858 365 nm 40 W Pezzo
12893848 365 nm 20 W Pezzo
12883918 365 nm 15 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12842989 Fornitore UVP N. del fornitore 34004401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Tubi di ricambio per lampade UV a luce ultravioletta e transilluminatori da 4, 6, 15, 20 e 40 Watt
Specifica
Wattage 6 W
Wavelength 302 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) EL-series UV lamp, 3UV™ lamp, handheld UV lamp, mid size UV viewing cabinets, benchtop UV transilluminators
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 210.8 mm
Quantità confezione 1 Ea.