Learn More
UVP Replacement UV Light Tubes
Codice prodotto. 12883918
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Wattage:
6 W
15 W
20 W
40 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Wattage unitSize
12883918 365 nm 15 W Pezzo
12842989 302 nm 6 W Pezzo
12813858 365 nm 40 W Pezzo
12893848 365 nm 20 W Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12883918 Fornitore UVP N. del fornitore 34000902
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Tubi di ricambio per lampade UV a luce ultravioletta e transilluminatori da 4, 6, 15, 20 e 40 Watt
Specifica
Wattage 15 W
Wavelength 365 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Model XX-15L UV bench lamp, ChromaDoc-It™ imaging system and Chromato-Vue™ C-70G, C-71, C-75 large UV viewing cabinets
Quantità confezione 1 Ea.