Learn More
UVP Tubi UV di ricambio
Codice prodotto. 12862989
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength unitSize
12862989 365 nm Pezzo
12822989 254 nm Pezzo
11798231 302 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12862989 Fornitore UVP N. del fornitore 34000601
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per lampade UV da 8 W.
For use with 8w UV lamps.
  • Per l'impiego con lampade UV da 8 W
Specifica
Wattage 8 W
Wavelength 365 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Transilluminatore modello TLW-20, crosslinker modello CL-1000 , transilluminatore modelli 2UV e 3UV e lampada UV serie EL
Lunghezza (sistema imperiale) 11.33 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28.7 cm
Product Type Tubo di ricambio UV