Learn More
UVP Tubi UV di ricambio
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For use with 8w UV lamps.
- For use with 8w UV lamps
Specifica
Specifica
| Wattage | 8 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Crosslinker CL-1000, cancellatore di EPROM DE-50, transilluminatore modelli 2UV e 3UV e lampada UV serie EL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.33 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 28.7 cm |
| Product Type | Tubo di ricambio UV |